Fulleren C70 98+%, Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Buckminster-Fulleren C70
42601.03 42601.MD
42601.03EA 819 EUR
42601.03 42601.MD
Fulleren C70 98+%, Pulver
Fulleren C70
Purity: 98+% CAS No.: 115383-22-7 Density: ca 1.7 Appearance: Black Boiling Point: 500-600° subl. UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00282904
Formel: C₇₀
Molecular Weight: 840,77 g/mol
Siedepunkt: 500…600 °C (Subl.)
Schmelzpunkt: > 280 °C
Dichte: ∼1,7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00282904
CAS-Nummer: 115383-22-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III