Fulleren C70, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Buckminster-Fulleren C70
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
482994-100MG 482994-500MG
SIAL482994-100MGEA 175 EUR
SIAL482994-100MG SIAL482994-500MG
Fulleren C70, Sigma-Aldrich®
Fulleren C70
Formel: C₇₀
Molecular Weight: 840,77 g/mol
Schmelzpunkt: > 280 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00282904
CAS-Nummer: 115383-22-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III