Benzalkoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride, Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21944.0100
8.21944.0500
8.21944.0100EA
36.2
EUR
8.21944.0100
8.21944.0500
Benzalkoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzalkoniumchlorid
Formel:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Schmelzpunkt: 29…34 °C Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00145757 CAS-Nummer: 63449-41-2 EINECS: 264-151-6 UN: 1759 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 37 - 41 °C |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 115 °C |
pH | 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Benzyldimethylalkylammonium chloride |
Hill Formula | [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl |