Bortrifluorid-Diethylether-Komplex zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01647.0250 8.01647.1000 8.01647.9025 8.01647.9060
8.01647.0250EA 43.2 EUR
8.01647.0250 8.01647.1000 8.01647.9025 8.01647.9060
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Formel: C₄H₁₀BF₃O
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013194
CAS-Nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8 (3),I
Merck Index: 13,01340
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density 1.013 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material