Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bortrifluorid-Diethylether, Bortrifluorid-Diethyletherat, Bortrifluorid-Ethyletherat, Diethylether-Bortrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
175501-100ML 175501-1L 175501-5ML
SIAL175501-100MLEA 47.7 EUR
SIAL175501-100ML SIAL175501-1L SIAL175501-5ML
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, Sigma-Aldrich®
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Formel: C₄H₁₀BF₃O
Molecular Weight: 141,93 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013194
CAS-Nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340