DL-Arabinose ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Pectinose, Aloinzucker, Gummizucker
L09895.09 L09895.18
L09895.09EA 63 EUR
L09895.09 L09895.18
DL-Arabinose ≥98%
DL-Arabinose
Purity: 98+% CAS No.: 147-81-9 Molecular Formula: C5H10O5 Formula Weight: 150.13 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 1723086 Merck Reference: 14,761 MDL No.: MFCD00135867
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Dichte: 1.609 g/cm³ (17 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135867
CAS-Nummer: 147-81-9
EINECS: 205-699-8