Wolframhexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241431-10G 241431-50G
SIAL241431-10GEA 120 EUR
SIAL241431-10G SIAL241431-50G
Wolframhexacarbonyl, Sigma-Aldrich®
Wolframhexacarbonyl
Formel: C₆O₆W
Siedepunkt: 451,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Dichte: 2,65 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011462
CAS-Nummer: 14040-11-0
EINECS: 237-880-2
UN: 3466
ADR: 6.1,III