Cisplatin 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
cis-Diammindichloridoplatin(II), Platinol
193762500
193760010
193760050
ACRO193762500EA
123
EUR
ACRO193762500
ACRO193760010
ACRO193760050
Cisplatin 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
cis-Platin
Formel:
H₆Cl₂N₂Pt Molecular Weight: 300,05 g/mol Schmelzpunkt: 277 °C Dichte: 3,738 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011623 CAS-Nummer: 15663-27-1 EINECS: 239-733-8 UN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02341 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to orange Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 64.0 to 66.0 % (Pt) |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |