Cisplatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
cis-Diammindichloridoplatin(II), Platinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P4394-100MG
P4394-25MG
P4394-250MG
P4394-1G
SIALP4394-100MGEA
145
EUR
SIALP4394-100MG
SIALP4394-25MG
SIALP4394-250MG
SIALP4394-1G
Cisplatin, Sigma-Aldrich®
cis-Platin
Formel:
H₆Cl₂N₂Pt Molecular Weight: 300,05 g/mol Dichte: 3,738 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00011623 CAS-Nummer: 15663-27-1 EINECS: 239-733-8 UN: 3288 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02341 |