trans-Platin ≥64,5%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
trans-Diammindichloridoplatin(II)
10472.01
10472.03
10472.06
10472.01EA
75.2
EUR
10472.01
10472.03
10472.06
trans-Platin ≥64,5%
trans-Platin
CAS No.: 14913-33-8
Molecular Formula: Cl2H6N2Pt
Formula Weight: 300.06
Physical Form: Crystalline
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011623
Formel:
H₆Cl₂N₂Pt Molecular Weight: 300,05 g/mol Schmelzpunkt: 340 °C (Zersetzung) Dichte: 3,746 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011623 CAS-Nummer: 14913-33-8 EINECS: 238-980-9 |