D(+)-Maltose Monohydrat ≥85%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Malzzucker
1B1184-100GEA
155
EUR
1B1184-100G
1B1184-500G
D(+)-Maltose Monohydrat ≥85%, Reagenzqualität
D(+)-Maltose Monohydrat
Gängiger Medienzusatz, insbesondere für die Kultivierung von Lambda-Phage.
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Molecular Weight: 360,32 g/mol Schmelzpunkt: 160…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149343 CAS-Nummer: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 13,05736 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Trocknungsverlust | < 7% |
Reinheit | > 85% |
Glührückstand | < 0,1% |