D(+)-Maltose Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Malzzucker
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M5885-100G
M5885-1KG
M5885-500G
SIALM5885-100GEA
81.2
EUR
SIALM5885-100G
SIALM5885-1KG
SIALM5885-500G
D(+)-Maltose Monohydrat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Maltose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Molecular Weight: 360.32 g/mol Schmelzpunkt: 160…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149343 CAS-Nummer: 6363-53-7 EINECS: 200-716-5 Merck Index: 13,05736 |