L(+)-Milchsäure 20% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
125070010 125070025
ACRO125070010EA 56.6 EUR
ACRO125070010 ACRO125070025
L(+)-Milchsäure 20% (w/w) in Wasser
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 53
Dichte: 1.05 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH ≥18 %
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm