L(+)-Milchsäure 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
69780-1L 69780-250ML
SIAL69780-1LEA 166 EUR
SIAL69780-1L SIAL69780-250ML
L(+)-Milchsäure 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 53
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352