L(+)-Milchsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
199257-1KG 199257-250G 199257-5G
SIAL199257-1KGEA 83.8 EUR
SIAL199257-1KG SIAL199257-250G SIAL199257-5G
L(+)-Milchsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
L(+)-Milchsäure
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 53
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 13,05352