D-Gluconsäure 50% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Dextronsäure, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure
119890010
119890025
119890100
ACRO119890010EA
55.4
EUR
ACRO119890010
ACRO119890025
ACRO119890100
D-Gluconsäure 50% (w/w) in Wasser
D-Gluconsäure
Formel:
C₆H₁₂O₇ Molecular Weight: 196,16 g/mol Schmelzpunkt: < 15 °C Dichte: 1,23 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004240 CAS-Nummer: 526-95-4 EINECS: 208-401-4 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown-yellow Solution |
Titration excess NaOH | 49 to 55 % |
Reducing sugars | ≤3 % |
Titration Argentometric | ≥95.0 % |