D-Gluconsäure 50% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dextronsäure, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure
A16806.0F
A16806.AP
A16806.0FEA
70.1
EUR
A16806.0F
A16806.AP
D-Gluconsäure 50% in wässriger Lösung
D-Gluconsäure
CAS No.: 526-95-4
Molecular Formula: C6H12O7
Formula Weight: 196.16(anhy)
Refractive Index: 1.4180
Beilstein Reference: 1726055
Merck Reference: 14,4456
Optical Rotation: +10° (neat)
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004240
Formel:
C₆H₁₂O₇ Molecular Weight: 196,16 g/mol Dichte: 1,234 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004240 CAS-Nummer: 526-95-4 EINECS: 208-401-4 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,4456 |