D(+)-Glucose Monohydrat für die Biochemie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Dextrose Monohydrat, Traubenzucker Monohydrat
24371.297EA
42.6
EUR
24371.297
24371.366
D(+)-Glucose Monohydrat für die Biochemie
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel:
C₆H₁₂O₆·H₂O Schmelzpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149450 CAS-Nummer: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous) | 52.5 - 53.3 deg |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Maltose und Isomaltose | Max. 0.5 % |
Water | 7 - 9.5 % |