D(+)-Glucose Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dextrose Monohydrat, Traubenzucker Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
49161-1KG
49161-25KG
SIAL49161-1KGEA
42.6
EUR
SIAL49161-1KG
SIAL49161-25KG
D(+)-Glucose Monohydrat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose Monohydrat
Formel:
C₆H₁₂O₆·H₂O Schmelzpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149450 CAS-Nummer: 14431-43-7 EINECS: 200-075-1 |