D(+)-Raffinose Pentahydrat ≥98,0%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Melitose Pentahydrat, Melitriose Pentahydrat, Gossypose Pentahydrat
J392-100GEA
367
EUR
J392-100G
D(+)-Raffinose Pentahydrat ≥98,0%, ultrarein
D(+)-Raffinose Pentahydrat
Formel:
C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O Molecular Weight: 594,52 g/mol Schmelzpunkt: 80 °C Dichte: 1,516 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00071590 CAS-Nummer: 17629-30-0 EINECS: 208-146-9 Merck Index: 12,08279 |
Spezifikation Testergebnisse
Arsen | <0,00005 % |
Schwermetalle | < 0,001 % |
Eisen | <0,0005 % |
Reinheit (HPLC) | ≥ 98,0 % |
Glührückstand | ≤ 0,1 % |
Löslichkeit (10 %, Wasser) | entspricht |
Spezifische Drehung (10 %, Wasser) | +103 to +107 ° |
Wassergehalt(KF) | 13,0 - 17,0 % |