D(+)-Raffinose Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Melitose Pentahydrat, Melitriose Pentahydrat, Gossypose Pentahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
R7630-100G R7630-500G
SIALR7630-100GEA 690 EUR
SIALR7630-100G SIALR7630-500G
D(+)-Raffinose Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Raffinose Pentahydrat
Formel: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Molecular Weight: 594,52 g/mol
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 1,516 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071590
CAS-Nummer: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279