D(+)-Saccharoseoctaacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sucroseoctaacetat
MQ200
252603-1KG 252603-250G
SIAL252603-1KGEA 138 EUR
SIAL252603-1KG SIAL252603-250G
D(+)-Saccharoseoctaacetat, Sigma-Aldrich®
D(+)-Saccharoseoctaacetat
Formel: C₂₈H₃₈O₁₉
Molecular Weight: 678.6 g/mol
Schmelzpunkt: 80…83 °C
Dichte: 1.257 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006623
CAS-Nummer: 126-14-7
EINECS: 204-772-1
Merck Index: 12,09052