D(+)-Maltose
Lieferant: Serva
Synonyme: Malzzucker
28390.01 28390.02
SERA28390.01EA 37.7 EUR
SERA28390.01 SERA28390.02
D(+)-Maltose
D(+)-Maltose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,3 g/mol
Schmelzpunkt: 494 °C
Dichte: 1,532 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135877
CAS-Nummer: 69-79-4
EINECS: 200-716-5
Merck Index: 12,05753