D(+)-Saccharose ≥99,9%, ultrarein DNAse-, RNAse-frei
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: RübenzuckerKristallzuckerD(+)-SucroseSucroseHaushaltszuckerRohrzucker2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
0335-2.5KGEA 156 EUR
0335-2.5KG 0335-10KG 0335-5KG 0335-12KG 0335-1KG 0335-500G 0335-50KG
D(+)-Saccharose ≥99,9%, ultrarein DNAse-, RNAse-frei
D(+)-Saccharose
Gebräuchliches Routinereagenz für Nukleinsäuretechniken (Gradientenzentrifugation) und Elektrophoresefarbstoffe
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,3 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Chlorid ≤ 0,005%
DNasen Keine nachgewiesen
Glukose ≤ 0,1%
Schwermetalle (als Pb) ≤ 0,0005%
Unlösliche Bestandteile ≤ 0,005%
Invertzucker ≤ 0,1%
Eisen ≤ 0,0005%
Trocknungsverlust ≤ 0,03%
Proteasen Keine nachgewiesen
Reinheit ≥ 99,9%
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (10%, Wasser) Entspricht
Spezifische Rotation 66,3° - 66,8 °
Sulfat ≤ 0,005%