D(+)-Saccharose ≥99,9%, Proteomik-Qualität DNAse-, RNAse-frei
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Rübenzucker
, Kristallzucker
, D(+)-Sucrose
, Sucrose
, Haushaltszucker
, Rohrzucker
, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
M117-500GEA
65.6
EUR
M117-500G
M117-1KG
D(+)-Saccharose ≥99,9%, Proteomik-Qualität DNAse-, RNAse-frei
D(+)-Saccharose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molecular Weight: 342,3 g/mol Schmelzpunkt: 169…170 °C Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |
Spezifikation Testergebnisse
Chlorid | < 0,005% |
DNasen | Keine nachgewiesen |
Glukose | ≤ 0,1 % |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,0005 % |
Aussehen | Feine, weiße Kristalle |
Unlösliche Bestandteile | ≤ 0,005 % |
Invertzucker | ≤ 0,1 % |
Eisen | < 0,0005 % |
Trocknungsverlust | < 0,03 % |
Proteasen | Keine |
Reinheit | > 99,9 % |
RNasen | Keine nachgewiesen |
Löslichkeit (10%, Wasser) | Entspricht |
Spezifische Rotation | 66,3°-66,8° |
Sulfat |