D(+)-Saccharose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker
MQ200
16104-2.5KG 16104-1KG 16104-250G 16104-25KG 16104-6X250G
SIAL16104-2.5KGEA 110 EUR
SIAL16104-2.5KG SIAL16104-1KG SIAL16104-250G SIAL16104-25KG SIAL16104-6X250G
D(+)-Saccharose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342.3 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM