D(+)-Saccharose, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker
27478.296EA 98.4 EUR
27478.296 27478.365 27478.467
D(+)-Saccharose, GPR RECTAPUR®
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molecular Weight: 342,3 g/mol
Schmelzpunkt: 169…170 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=2ddc1affd401bacf02244ae0cb620ff18e440965&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Specific optical rotation (2 %; water) 66 - 67 °
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %