D(+)-Saccharose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Haushaltszucker, D(+)-Sucrose, Rübenzucker, Rohrzucker, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid, Sucrose, Kristallzucker
MQ200
S3929-10KG
S3929-5KG
SIALS3929-10KGEA
2100
EUR
SIALS3929-10KG
SIALS3929-5KG
D(+)-Saccharose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Saccharose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molecular Weight: 342.3 g/mol Schmelzpunkt: 169…170 °C Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |