D(+)-Glucose ≥99,5% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Dextrose, Traubenzucker
0188-1KGEA
69.9
EUR
0188-1KG
0188-2.5KG
0188-50KG
0188-12KG
0188-500G
0188-5KG
D(+)-Glucose ≥99,5% für die Biotechnologie
D(+)-Glucose
Zucker als eine Energiequelle in spezialisierten Medien.
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180.16 g/mol Schmelzpunkt: 146 Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148912 CAS-Nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Arsen | <= 0,00004% |
Chlorid | <= 0,01% |
DNase | Unter Nachweisgrenze |
Schwermetalle (wie Pb) | <= 0,0005% |
Unlösliche Stoffe | <= 0,005% |
Eisen | <= 0,0005% |
Trocknungsverlust | <= 0,2% |
Protease | Unter Nachweisgrenze |
Reinheit | >= 99,5% |
Glührückstand | <= 0,02% |
RNase | Unter Nachweisgrenze |
Spezifische Rotation | 52,5 °C - 54 °C |
Sulfat und Sulfit | <= 0,005% |