D(+)-Glucose Reag. Ph. Eur., Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dextrose, Traubenzucker
MQ100
1.08337.0250
1.08337.1000
1.08337.5000
1.08337.9050
1.08337.0250EA
44.2
EUR
1.08337.0250
1.08337.1000
1.08337.5000
1.08337.9050
D(+)-Glucose Reag. Ph. Eur., Millipore®
D(+)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180.16 g/mol Schmelzpunkt: 146 Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148912 CAS-Nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |