D(+)-Mannose
Lieferant: Serva
Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
28460.01 28460.02
SERA28460.01EA 0 EUR
SERA28460.01 SERA28460.02
D(+)-Mannose
D(+)-Mannose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 133 °C
Dichte: 1,539 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064122
CAS-Nummer: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772