D(+)-Mannose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M2069-100G M2069-25G M2069-500G
SIALM2069-100GEA 190 EUR
SIALM2069-100G SIALM2069-25G SIALM2069-500G
D(+)-Mannose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Mannose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 376
Schmelzpunkt: 133
Dichte: 1.539 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064122
CAS-Nummer: 3458-28-4
EINECS: 222-392-4
Merck Index: 13,05772