D(+)-Xylose ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A10643.0E
A10643.22
A10643.36
A10643.0EEA
678
EUR
A10643.0E
A10643.22
A10643.36
D(+)-Xylose ≥98%
D(+)-Xylose
Purity: 98+%
CAS No.: 58-86-6
Molecular Formula: C5H10O5
Formula Weight: 150.13
Flash Point:
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molecular Weight: 150,13 g/mol Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 147…151 °C Dichte: 1,525 Flammpunkt: >100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151475 CAS-Nummer: 58-86-6 EINECS: 200-400-7 Merck Index: 14,10087 |