D(+)-Xylose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W360600-10KG W360600-1KG W360600-5KG
SIALW360600-10KGEA 446 EUR
SIALW360600-10KG SIALW360600-1KG SIALW360600-5KG
D(+)-Xylose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Xylose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 154 °C
Dichte: 1,525 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151475
CAS-Nummer: 58-86-6
EINECS: 200-400-7
Merck Index: 13,10142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f045c9c134fcd7d287b95738095c40d429a173e&vid=447bd80bb2f3ca1cb52dc711d0957e9ab6e2f84d&prid=web&clid=SAPDAM