D(-)-Fructose, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: Lävulose, Schleimzucker, D(-)-Lävulose, Fruchtzucker
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
47740-1KG-F 47740-250G-F
SIAL47740-1KG-FEA 139 EUR
SIAL47740-1KG-F SIAL47740-250G-F
D(-)-Fructose, Millipore®
D(-)-Fructose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 552
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Dichte: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c96c34b23753d10b06108938876644c747995c&vid=6d952afc3154d3befcf243a015f513a9130c0835&prid=web&clid=SAPDAM