L(-)-Galactose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2S,3R,4R,5S)-Pentahydroxyhexanal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
G7134-100MG
G7134-1G
G7134-250MG
G7134-25MG
SIALG7134-100MGEA
317
EUR
SIALG7134-100MG
SIALG7134-1G
SIALG7134-250MG
SIALG7134-25MG
L(-)-Galactose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Galactose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180,16 g/mol Schmelzpunkt: 167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063833 CAS-Nummer: 15572-79-9 EINECS: 239-630-8 |