L(-)-Mannose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M1134-1G M1134-500MG
SIALM1134-1GEA 460 EUR
SIALM1134-1G SIALM1134-500MG
L(-)-Mannose, Sigma-Aldrich®
L(-)-Mannose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00136021
CAS-Nummer: 10030-80-5
EINECS: 233-080-2