Streptomycinsulfat
Lieferant: Serva
Achtung
35500.01 35500.02 35500.03
SERA35500.01EA 34.9 EUR
SERA35500.01 SERA35500.02 SERA35500.03
Streptomycinsulfat
Streptomycin sulphate
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Schmelzpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983