Streptomycinsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S6501-5G S6501-25G S6501-100G S6501-1KG S6501-50G
SIALS6501-5GEA 25.6 EUR
SIALS6501-5G SIALS6501-25G SIALS6501-100G SIALS6501-1KG SIALS6501-50G
Streptomycinsulfat, Sigma-Aldrich®
Streptomycin sulphate
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Molecular Weight: 1457.4 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983