Streptomycinsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S9137-100G S9137-25G
SIALS9137-100GEA 176 EUR
SIALS9137-100G SIALS9137-25G
Streptomycinsulfat, Sigma-Aldrich®
Streptomycin sulphate
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Molecular Weight: 1457.4 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,08983