Agar
Lieferant: Serva
Synonyme: Agar Agar
11392.03 11392.04
SERA11392.03EA 217 EUR
SERA11392.03 SERA11392.04
Agar
Agar
Schmelzpunkt: 90
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM