Agarose ME Electrophoresis_macromolecules
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A16693.06
A16693.14
A16693.06EA
32.3
EUR
A16693.06
A16693.14
Agarose ME Electrophoresis_macromolecules
Agarose
CAS No.: 9012-36-6
MDL No.: MFCD00081294
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |