Agarose LM, niedrigschmelzend zur Wiederfindung von Proben nach der Trennung
Lieferant: Thermo Scientific
H26417.14EA 213 EUR
H26417.14 H26417.22 H26417.06
Agarose LM, niedrigschmelzend zur Wiederfindung von Proben nach der Trennung
Agarose
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg