Agarose
Lieferant: PanReac AppliChem
A2114.0250EA 371 EUR
A2114.0250 A2114.0100 A2114.0500 APLIA2114.0005SAMP APLIA21140010
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg