Agarose, Electran, resolution_high Electrophoresis
Lieferant: VWR Chemicals
437122HEA 325 EUR
437122H 437123Y
Agarose, Electran, resolution_high Electrophoresis
Agarose
Agarose Hohe Auflösung weist niedrige Schmelz- und Geliertemperaturen auf, unterscheidet sich jedoch von herkömmlichen Agarosen in molekularbiologischer Qualität mit niedrigem Schmelzpunkt durch den Geltrennungsbereich. Die Verwendung dieser Agarose in der Elektrophorese ermöglicht eine feine und konstante Auftrennung der Nukleinsäuren unter 1.000 Basenpaaren, die sich nur in wenigen Basenpaaren unterscheiden. Die Eigenschaften von Agarose High Resolution erlauben konstante Geltrennungen (analytisch und präparativ) nach In-vitro-Translation und transkriptionales Mapping sowie In-vivo-Ligation und -Transformation. Für analytische Geltrennungen von DNA/RNA unter 1.000 Basenpaaren, bei denen eine höhere Gelstärke für die einfachere Manipulation benötigt wird, empfehlen wir Agarose High Resolution HS „Electran“ (436552V oder 436553W).
  • DNase und RNase frei
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNA Bindung Entspricht
DNases, RNases Entspricht
Elektroendosmose (-Mr) Max. 0,13
Gelstärke (4%) Min. 1.400 g/cm²
Gelierungstemperatur (4%) 32,5 - 38,0 °C
Schmelzpunkt (4%) Max. 90 °C
Glührückstand Max. 1,0 %
Trocknungsverlust Max. 10,0 %
SO4 (Sulfat) Max. 0,15 %
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable