Agarose 25, Electran Electrophoresis
Lieferant: VWR Chemicals
442492PEA 357 EUR
442492P 442494R
Agarose 25, Electran Electrophoresis
Agarose
Agarose 25 ist für ein Reihe von Anwendung im Bereich der Proteinelektrophoresen geeignet und wird besonders für Counterimmunoelektrophoresen (CIEP) empfohlen. Bei dieser Applikation erlaubt die hohe Elektroendosmose einen optimalen Antikörper/Antigen-Kontakt.
  • DNase und RNase frei
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Elektroendosmose (-Mr) 0.23 0.26
Gelstärke (1,5 %; Wasser) Min. 650 g/cm²
Gelierungstemperatur (1,5 %; Wasser) 34.5 37.5 °C
SO4 (Sulfat) Max. 0.2 %
Feuchtigkeit Max. 10 %