Agarose 15, Electran für die Elektrophorese
Lieferant: VWR Chemicals
443023REA
153
EUR
443023R
443025T
443024S
Agarose 15, Electran für die Elektrophorese
Agarose
Agarose 15 wird für die Protein-Elektrophorese und Immunoelektrophorese empfohlen. Sie besitzt eine mittlere Elektroendosmose und eine hohe Gelstärke.
- DNase und RNase frei
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Gelstärke (1,5%, Wasser) | Min. 1800 g/cm² |
Gelierungstemperatur (1,5%, Wasser) | Entspricht |
Elektroendosmose (-Mr) | 0,15 - 0,19 |
Sulfate | Max. 0,20 % |
Glührückstand | Max. 1,0 % |
Trocknungsverlust | Max. 10,0 % |