Agarose
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
50399-1
50399-2
50399-3
BMOL50399-1EA
0
EUR
BMOL50399-1
BMOL50399-2
BMOL50399-3
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt:
60…90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081294 CAS-Nummer: 9012-36-6 EINECS: 232-731-8 |