Agarose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A9414-100G A9414-10G A9414-250G A9414-25G A9414-50G A9414-5G
SIALA9414-100GEA 922 EUR
SIALA9414-100G SIALA9414-10G SIALA9414-250G SIALA9414-25G SIALA9414-50G SIALA9414-5G
Agarose, Sigma-Aldrich®
Agarose
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM