Agarose
Lieferant: TREVIGEN
9700-025-P 9700-050-P 9700-250-P 9700-01K-P
TREV9700-025-PEA 0 EUR
TREV9700-025-P TREV9700-050-P TREV9700-250-P TREV9700-01K-P
Agarose
Agarose
Schmelzpunkt: 60…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
EINECS: 232-731-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526c20a29610acf6900f898ff245c5602558c785&vid=ae34e4c76a4d7838d4dc9501397f6741b1b97d5e&prid=web&clid=SAPDAM